Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Certifierad HDPE-flaska med smal mun med skruvförslutning av polypropen
Produktkod. 15469194
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
28 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
15469194 500 mL 28 mm Paket med 48
15409204 1000 mL 38-430 mm Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15469194 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer N3190500
Beräknad leverans: 07-12-2026
Används för insamling av vatten och andra miljömässiga vätskeprover, särskilt för kritiska projekt där provinneslutning och -transport är av stor oro.
Används för insamling av vatten och andra miljömässiga vätskeprover, särskilt för kritiska projekt där provinneslutning och -transport är av stor oro. Ikonen för kvalitet, Thermo Scientific™ Nalgene™ behållare är garanterat täta† och brottsäker. Hållbar konstruktion klarar av fältarbetets påfrestningar. Nalgene Certifierade HDPE-flaskor med smal mun är certifierade för att uppfylla EPA-prestandabaserade specifikationer för analyser av spårmetall och vattenkvalitetsparameter.
  • HDPE-behållare med täthet† polypropenförslutning
  • Läcksäker† garanterat
  • Certifierad för att uppfylla EPA-prestandabaserade specifikationer för spårmetall- och vattenkvalitetsparameteranalyser
  • Kapsyler monterade på behållare
  • Smal mun för precisionshällning
  • Rekommenderas för insamling av vattenprover och andra lågviskösa vätskor
Innehåller:
Certifierade behållare kommer med följande funktioner:
  • Certifierad för att möta eller överträffa EPA prestandabaserade standarder för metaller och vattenkvalitetsparametrar
  • Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
  • Varje container är individuellt streckkodad med partinummer och unikt containernummer
  • Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
  • Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
Anmärkning:
†Termen“ täta« gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Certifieringsparametrar Metaller och vattenkvalitetsparametrar, Diquot/Paraquot
Färg Naturlig
Beskrivning Nalgene NM HDPE-flaska
Diameter (engelska) Inre 0,81 tum.
Diameter (engelska) 2,87 tum.
Diameter (metrisk) Inre 2.06 cm
Material HDPE
nr per ärende 48
Ersättningsförslutning NA
Sterilitet Icke-steril
Genomskinlighet Genomskinligt
Certifierad Metaller och vattenkvalitetsparametrar
Stängningsfärg Vitt
Nivå Certifierad
Volym (engelska) Brim 17,6 oz.
Volym (metrisk) Brätt 520 mL
Höjd (metrisk) 171 mm
Höjd (engelska) 6,73 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 28 mm
Diameter (metrisk) 73 mm
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Certifikat och efterlevnad Certifierade behållare uppfyller eller överträffar EPA-prestandabaserade standarder för metaller, cyanid och fluorid; tillverkas under en ISO certifierat kvalitetsledningssystem.
Produkttyp Stängning