Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Certifierad bärnstensfärgad HDPE-flaska med bred mun och förslutning
Beskrivning
Rekommenderas för kritiska projekt där provinneslutning och transport är av stor oro, Thermo Scientific™ Nalgene Certifierade bärnstensfärgade HDPE-flaskor med bred mun har en hållbar konstruktion som tål påfrestningarna vid fältarbete. Ikonen för kvalitet, Nalgene behållare är garanterat täta† och brottsäker. Certifierade behållare uppfyller eller överträffar EPA-prestandabaserade standarder för spårmetaller och vattenkvalitetsparametrar inklusive Diquot och Paraquot. Rekommenderas för vatten, avloppsvatten, slam, lakvatten och andra miljöprover.
- Bärnstensfärgad HDPE-behållare med läckagesäker† polypropenförslutning; rekommenderas för ljuskänsliga analyter
- Läcksäker† garanterat
- Certifierad för att möta EPA prestandabaserade specifikationer för spårmetall- och vattenkvalitetsparameteranalyser inklusive Diquot och Paraquot
- Kapsyler monterade på behållare
- Bred mun för enkel fyllning och tömning
- Rekommenderas för insamling av en mängd olika miljöprovmatriser
Certifierade behållare kommer med följande funktioner:
- Certifierad för att möta eller överträffa EPA prestandabaserade standarder för metaller och vattenkvalitetsparametrar inklusive Diquot och Paraquot
- Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
- Varje container är individuellt streckkodad med partinummer och unikt containernummer
- Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
- Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
Anmärkning:
†Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 8 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Certifieringsparametrar | Metaller och vattenkvalitetsparametrar, Diquot/Paraquot |
| Färg | Bärnsten |
| Beskrivning | Nalgene Amber WM HDPE-flaska |
| Diameter (engelska) Inre | 1,31 tum. |
| Diameter (engelska) | 2,4 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 3.33 cm |
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 72 |
| Visa mer |