Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Certifierad HDPE-flaska med bred mun och skruvförslutning av polypropen
Produktkod. 15767002
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
nr per ärende:
24
48
50
250
500
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) nr per ärende unitSize
15767002 1000 mL 24 -
15472253 125 mL 500 -
15872647 250 mL 250 Paket med 250
15863438 500 mL 48 -
15656718 1000 mL 50 Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15767002 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer N3111000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd denna certifierade HDPE-flaska med bred mun för kritiska projekt där provinneslutning och transport är av hög oro. Funktionerna inkluderar en hållbar konstruktion som klarar av fältoperationer.
Används för kritiska projekt där provinneslutning och transport är av hög oro. Funktionerna inkluderar en hållbar konstruktion som klarar av fältoperationer. Ikonen för kvalitet, Nalgene behållare är garanterat täta† och brottsäker. Rekommenderas för vatten, avloppsvatten, slam, lakvatten och andra miljöprover, Thermo Scientific™ Nalgene™ Certifierade HDPE-flaskor med bred mun uppfyller EPA-prestandabaserade specifikationer för analyser av spårmetall och vattenkvalitetsparameter.
  • HDPE container with leakproof† polypropylene closure
  • Leakproof† guaranteed
  • Certified to meet EPA Performance Based Specifications for trace metal and water quality parameter analyses
  • Caps assembled onto containers
  • Wide mouth for easy filling and emptying
  • Recommended for collecting a wide variety of environmental sample matrices
  • Available in bulk packs for added economy
Includes:
Certified containers come with the following features:
  • Certified to meet or exceed EPA performance-based standards for metals and water quality parameters
  • Certificate of Analysis (CofA) included in the case and barcoded with lot number for traceability
  • Each container individually barcoded with lot number and unique container number
  • Analysis labels included unattached for optional use
  • Carton sealed with security tape providing tamper evidence
Note:
†The term “leakproof” applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 32 oz., 1000 mL
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Certifieringsparametrar Metals and water quality parameters
Färg Natural
Beskrivning Nalgene WM HDPE Bottle
Diameter (engelska) Inre 2 in.
Diameter (engelska) 3.58 in.
Diameter (metrisk) Inre 5.08 cm
Inkluderar Certified containers come with the following features: Certified to meet or exceed EPA performance-based standards for metals and water quality parameters; Certificate of Analysis (CofA) included in the case and barcoded with lot number for traceability;
Material HDPE
nr per ärende 24
Förpackning Case of 24
Ersättningsförslutning NA
Sterilitet Non-sterile
Genomskinlighet Translucent
Certifierad Metals and water quality parameters
Stängningsfärg White
Nivå Certified
Volym (engelska) Brim 36.9 oz.
Volym (metrisk) Brätt 1090 mL
Certifikat och efterlevnad Certified containers meet or exceed EPA performance-based standards for metals, cyanide, and fluoride; manufactured under an ISO certified quality management system.
Höjd (metrisk) 199 mm
Höjd (engelska) 7.83 in.
Stängningsmaterial Polypropylene
Stängningsstorlek 63 mm
Diameter (metrisk) 91 mm