Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Certifierad HDPE-flaska med bred mun och skruvförslutning av polypropen
Beskrivning
Används för kritiska projekt där provinneslutning och transport är av hög oro. Funktionerna inkluderar en hållbar konstruktion som klarar av fältoperationer. Ikonen för kvalitet, Nalgene behållare är garanterat täta† och brottsäker. Rekommenderas för vatten, avloppsvatten, slam, lakvatten och andra miljöprover, Thermo Scientific™ Nalgene™ Certifierade HDPE-flaskor med bred mun uppfyller EPA-prestandabaserade specifikationer för analyser av spårmetall och vattenkvalitetsparameter.
- HDPE-behållare med täthet† polypropenförslutning
- Läcksäker† garanterat
- Certifierad för att uppfylla EPA-prestandabaserade specifikationer för spårmetall- och vattenkvalitetsparameteranalyser
- Kapsyler monterade på behållare
- Bred mun för enkel fyllning och tömning
- Rekommenderas för insamling av en mängd olika miljöprovmatriser
- Finns i bulkförpackningar för extra ekonomi
Innehåller:
Certifierade behållare kommer med följande funktioner:
- Certifierad för att möta eller överträffa EPA prestandabaserade standarder för metaller och vattenkvalitetsparametrar
- Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
- Varje container är individuellt streckkodad med partinummer och unikt containernummer
- Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
- Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
Anmärkning:
†Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 16 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelska) | 16 oz. |
| Certifieringsparametrar | Metaller och vattenkvalitetsparametrar |
| Färg | Naturlig |
| Beskrivning | Nalgene WM HDPE-flaska |
| Diameter (engelska) Inre | 1,69 tum. |
| Diameter (engelska) | 2,87 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 4.29 cm |
| Inkluderar | Certifierade behållare kommer med följande funktioner: Certifierad för att möta eller överträffa EPA-prestandabaserade standarder för metaller och vattenkvalitetsparametrar; Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodat med lotnummer för spårbarhet; |
| Visa mer |