Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Certifierad HDPE-flaska med bred mun och skruvförslutning av polypropen
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4521701
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
nr per ärende:
24
48
50
250
500
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 50
Produktkod. 15472253
Brand: Thermo Scientific™ N3110125BPC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna certifierade HDPE-flaska med bred mun för kritiska projekt där provinneslutning och transport är av hög oro. Funktionerna inkluderar en hållbar konstruktion som klarar av fältoperationer.
Används för kritiska projekt där provinneslutning och transport är av hög oro. Funktionerna inkluderar en hållbar konstruktion som klarar av fältoperationer. Ikonen för kvalitet, Nalgene behållare är garanterat täta† och brottsäker. Rekommenderas för vatten, avloppsvatten, slam, lakvatten och andra miljöprover, Thermo Scientific™ Nalgene™ Certifierade HDPE-flaskor med bred mun uppfyller EPA-prestandabaserade specifikationer för analyser av spårmetall och vattenkvalitetsparameter.
  • HDPE-behållare med täthet† polypropenförslutning
  • Läcksäker† garanterat
  • Certifierad för att uppfylla EPA-prestandabaserade specifikationer för spårmetall- och vattenkvalitetsparameteranalyser
  • Kapsyler monterade på behållare
  • Bred mun för enkel fyllning och tömning
  • Rekommenderas för insamling av en mängd olika miljöprovmatriser
  • Finns i bulkförpackningar för extra ekonomi
Innehåller:
Certifierade behållare kommer med följande funktioner:
  • Certifierad för att möta eller överträffa EPA prestandabaserade standarder för metaller och vattenkvalitetsparametrar
  • Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
  • Varje container är individuellt streckkodad med partinummer och unikt containernummer
  • Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
  • Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
Anmärkning:
†Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Certifieringsparametrar Metaller och vattenkvalitetsparametrar
Färg Naturlig
Beskrivning Nalgene WM HDPE-flaska
Diameter (engelska) 1,96 tum.
Inkluderar Certifierade behållare kommer med följande funktioner: Certifierad för att möta eller överträffa EPA-prestandabaserade standarder för metaller och vattenkvalitetsparametrar; Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodat med lotnummer för spårbarhet;
Material HDPE
nr per ärende 500
Förpackning Fall på 500
Ersättningsförslutning NA
Sterilitet Icke-steril
Genomskinlighet Genomskinligt
Certifierad Metaller och vattenkvalitetsparametrar
Stängningsfärg Vitt
Nivå Certifierad
Volym (engelska) Brim 5,1 oz.
Volym (metrisk) Brätt 150 mL
Certifikat och efterlevnad Certifierade behållare uppfyller eller överträffar EPA-prestandabaserade standarder för metaller, cyanid och fluorid; tillverkas under en ISO certifierat kvalitetsledningssystem.
Höjd (metrisk) 99 mm
Höjd (engelska) 3,89 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38 mm
Diameter (metrisk) 50 mm