Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Genomskinliga PETG-diagnostikflaskor med förslutning: steril, bulkförpackning
BIOPHARMA
Produktkod. 10157082
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10157082 5 mL Paket med 500
10501465 10 mL Paket med 500
10777263 20 mL Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10157082 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3420350005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12233.93 SEK
    10226.56 SEK / Paket med 500
    Save 2007.37 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Ta prov, lagra och skicka värdefulla reagenser med små volymer med klara PETG-diagnostikflaskor som är idealiska för användning i många sterila applikationer med små volymer.
Ta prov, lagra och skicka värdefulla reagenser med små volymer med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene Klara PETG-diagnostikflaskor. Dessa flaskor är idealiska för användning i testkit och i många sterila applikationer med små volymer.
Funktioner
  • Polyetylentereftalat (PETG) med utmärkt klarhet för visning av innehåll
  • Icke-pyrogena och icke-cytotoxiska
  • Inkluderar fodrad, vit, högdensitetspolyeten (HDPE) stängning för en täthet† täta
Beställningsinformation:
Serumflaskor är förpackade i krympförpackade brickor med förslutningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 0,16 oz., 5 ml
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Färg Klart
Diameter (metrisk) Innerhals 11 mm
Material PETG
nr per ärende 500
Antal per förpackning 100
Sterilitet Sterila
Halsfinish 20-415 mm
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Höjd (metrisk) 44 mm
Bredd (engelska) 0,876 tum.
Höjd (engelska) 0,45 tum
Förslutningsfoder Med Liner
Stängningsmaterial HDPE
Stängningsstorlek 20-415 mm
Diameter (metrisk) 22 mm
Förslutningstyp Lock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Kapacitet (engelska) 0,16 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Serumflaskor uppfyller kraven i 21CFR177.1315 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Produkttyp Flaska med smal mun
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.