Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Genomskinliga PETG-diagnostikflaskor med förslutning: steril, bulkförpackning
Beskrivning
Ta prov, lagra och skicka värdefulla reagenser med små volymer med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene Klara PETG-diagnostikflaskor. Dessa flaskor är idealiska för användning i testkit och i många sterila applikationer med små volymer.
- Polyetylentereftalat (PETG) med utmärkt klarhet för visning av innehåll
- Icke-pyrogena och icke-cytotoxiska
- Inkluderar fodrad, vit, högdensitetspolyeten (HDPE) stängning för en täthet† täta
Beställningsinformation:
Serumflaskor är förpackade i krympförpackade brickor med förslutningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 0,67 oz., 20 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 20 mL |
| Kapacitet (engelska) | 0,67 oz. |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 11 mm |
| Material | PETG |
| nr per ärende | 500 |
| Antal per förpackning | 100 |
| Sterilitet | Sterila |
| Halsfinish | 20-415 mm |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.