Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Dropparflaskor med kontrolldoseringsspets
Beskrivning
Fördela reagens upprepade gånger korrekt med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Dropparflaskor med kontrolldoseringsspets. Ett utmärkt alternativ till pipetteringsanordningar, dessa droppflaskor levererar 40 μL droppar (baserat på vatten; viskositeten påverkar droppstorleken), dispenserade en droppe i taget. Dessa specialflaskor har utmärkt kemisk resistens och är lämpliga för de flesta biotekniska, diagnostiska och farmaceutiska tillämpningar.
- Kontaktklar, naturlig, lågdensitetspolyetenflaska för visning av innehåll
- Dropperkontrollspetsen snäpper på plats för en säker passform
- Utmatningsspets och förslutningar ingår; valde vita eller flerfärgade förslutningar
- Läcksäker† /Transparent
Beställningsinformation:
Denna produkt kommer i ett fodral med 25 st.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 8 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Material | LDPE |
| nr per ärende | 25 |
| Antal per förpackning | 25 |
| Stängningsfärg | Diverse |
| Förslutning ingår | Ja |
| Dropperkapacitet | 8 mL |
| Drop Storlek | 40μ L |
| Höjd (metrisk) | 64.6 mm |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.