Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Dropparflaskor med kontrolldoseringsspets
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10396331
Change view
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
Stängningsfärg:
Diverse
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsfärg unitSize
10396331 8 mL Vitt Paket med 25
10632283 4 mL Diverse Paket med 25
10080841 4 mL Vitt Paket med 25
10203202 8 mL Diverse Paket med 25
10778281 15 mL Vitt Paket med 25
10181382 15 mL Diverse Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10396331 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 27509025
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dispensera reagenser upprepade gånger korrekt med dessa droppflaskor, ett utmärkt alternativ till pipettering.
Fördela reagens upprepade gånger korrekt med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Dropparflaskor med kontrolldoseringsspets. Ett utmärkt alternativ till pipetteringsanordningar, dessa droppflaskor levererar 40 μL droppar (baserat på vatten; viskositeten påverkar droppstorleken), dispenserade en droppe i taget. Dessa specialflaskor har utmärkt kemisk resistens och är lämpliga för de flesta biotekniska, diagnostiska och farmaceutiska tillämpningar.
Funktioner
  • Kontaktklar, naturlig, lågdensitetspolyetenflaska för visning av innehåll
  • Dropperkontrollspetsen snäpper på plats för en säker passform
  • Utmatningsspets och förslutningar ingår; valde vita eller flerfärgade förslutningar
  • Läcksäker† /Transparent
Beställningsinformation:
Denna produkt kommer i ett fodral med 25 st.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 8 mL
Kapacitet (engelska) 0,27 oz.
Färg Genomskinligt
Material LDPE
nr per ärende 25
Antal per förpackning 25
Stängningsfärg Vitt
Certifikat och efterlevnad ISO 13485:2003
Förslutning ingår Ja
Dropperkapacitet 8 mL
Drop Storlek 40μ L
Form Rund
Höjd (metrisk) 64.6 mm
Produkttyp Tappa flaska
Bredd (engelska) 0,78 tum
Höjd (engelska) 2,54 tum.
Stängningsstorlek 15-415 mm
Diameter (metrisk) 19.7 mm
Genom förslutningsdispenseringen Ja
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.