Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Dropparflaskor med kontrolldoseringsspets
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4521605
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
Stängningsfärg:
Diverse
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 10632283
Brand: Thermo Scientific™ 27529125
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dispensera reagenser upprepade gånger korrekt med dessa droppflaskor, ett utmärkt alternativ till pipettering.
Fördela reagens upprepade gånger korrekt med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Dropparflaskor med kontrolldoseringsspets. Ett utmärkt alternativ till pipetteringsanordningar, dessa droppflaskor levererar 40 μL droppar (baserat på vatten; viskositeten påverkar droppstorleken), dispenserade en droppe i taget. Dessa specialflaskor har utmärkt kemisk resistens och är lämpliga för de flesta biotekniska, diagnostiska och farmaceutiska tillämpningar.
Funktioner
  • Kontaktklar, naturlig, lågdensitetspolyetenflaska för visning av innehåll
  • Dropperkontrollspetsen snäpper på plats för en säker passform
  • Utmatningsspets och förslutningar ingår; valde vita eller flerfärgade förslutningar
  • Läcksäker† /Transparent
Beställningsinformation:
Denna produkt kommer i ett fodral med 25 st.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 4 mL
Kapacitet (engelska) 0,13 oz.
Färg Genomskinligt
Material LDPE
nr per ärende 25
Antal per förpackning 25
Stängningsfärg Diverse
Certifikat och efterlevnad ISO 13485:2003
Förslutning ingår Ja
Drop Storlek 40μ L
Form Rund
Höjd (metrisk) 53.8 mm
Produkttyp Tappa flaska
För användning med (utrustning) Nalgene Stängningar
Bredd (engelska) 0,78 tum
Höjd (engelska) 2,12 tum.
Stängningsstorlek 15-415 mm
Genom förslutningsdispenseringen Ja
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.