Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Dropper flaskor
Produktkod. 10332862
Change view
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
Stängningsfärg:
Diverse
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsfärg Förpackningsstorlek
10332862 15 mL Diverse Paket med 25
10739441 4 mL Vitt Paket med 25
10447452 8 mL Vitt Paket med 25
10532093 15 mL Vitt Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10332862 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 27539050
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Används för exakt, pålitlig, repeterbar dispensering av olika reagenser. Dessa droppflaskor är gjorda av ogenomskinlig LDPE och är idealiska för UV-ljuskänsliga lösningar. Ett utmärkt alternativ till pipetteringsanordningar.
Välja Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Vita droppflaskor för exakt, pålitlig, repeterbar dispensering av olika reagenser och som ett utmärkt alternativ till pipetteringsanordningar. Nalgene™ Dropperflaskor är gjorda av ogenomskinlig LDPE och är idealiska för UV-ljuskänsliga lösningar. Levererar μ40 L droppar (baserat på vatten; viskositeten påverkar droppstorleken), doseras en droppe i taget. Utmärkt kemisk resistens; lämplig för de flesta biotekniska, diagnostiska och farmaceutiska tillämpningar.
  • Dropperkontrollspetsen snäpper på plats för en säker passform
  • Dispenseringsspets och förslutningar ingår, välj mellan vita eller flerfärgade lock
  • Läcksäker†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Färg Vitt
Beskrivning LDPE droppflaska
Inkluderar Utmatningsspets och förslutningar
Material LDPE
nr per ärende 25
Antal per förpackning 25
Stängningsfärg Diverse
Förslutning ingår Ja
Drop Storlek 40μ L
För användning med (utrustning) Nalgene Stängningar
Stängningsstorlek 15-415 mm
Förslutningstyp Dropper Control Tips
Genom förslutningsdispenseringen Ja
Kapacitet (engelska) 0,5 oz.
Form Rund
Produkttyp Tappa flaska
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.