Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Dropper flaskor
Beskrivning
Välja Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Vita droppflaskor för exakt, pålitlig, repeterbar dispensering av olika reagenser och som ett utmärkt alternativ till pipetteringsanordningar. Nalgene™ Dropperflaskor är gjorda av ogenomskinlig LDPE och är idealiska för UV-ljuskänsliga lösningar. Levererar μ40 L droppar (baserat på vatten; viskositeten påverkar droppstorleken), doseras en droppe i taget. Utmärkt kemisk resistens; lämplig för de flesta biotekniska, diagnostiska och farmaceutiska tillämpningar.
- Dropperkontrollspetsen snäpper på plats för en säker passform
- Dispenseringsspets och förslutningar ingår, välj mellan vita eller flerfärgade lock
- Läcksäker†
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 4 mL |
| Kapacitet (engelska) | 0,13 oz. |
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | LDPE droppflaska |
| Inkluderar | Utmatningsspets och förslutningar |
| Material | LDPE |
| nr per ärende | 25 |
| Antal per förpackning | 25 |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485:2003 |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.