Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Dropper flaskor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-6137224
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
Stängningsfärg:
Diverse
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 10739441
Brand: Thermo Scientific™ 27519125
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för exakt, pålitlig, repeterbar dispensering av olika reagenser. Dessa droppflaskor är gjorda av ogenomskinlig LDPE och är idealiska för UV-ljuskänsliga lösningar. Ett utmärkt alternativ till pipetteringsanordningar.
Välja Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Vita droppflaskor för exakt, pålitlig, repeterbar dispensering av olika reagenser och som ett utmärkt alternativ till pipetteringsanordningar. Nalgene™ Dropperflaskor är gjorda av ogenomskinlig LDPE och är idealiska för UV-ljuskänsliga lösningar. Levererar μ40 L droppar (baserat på vatten; viskositeten påverkar droppstorleken), doseras en droppe i taget. Utmärkt kemisk resistens; lämplig för de flesta biotekniska, diagnostiska och farmaceutiska tillämpningar.
  • Dropperkontrollspetsen snäpper på plats för en säker passform
  • Dispenseringsspets och förslutningar ingår, välj mellan vita eller flerfärgade lock
  • Läcksäker†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 4 mL
Kapacitet (engelska) 0,13 oz.
Färg Vitt
Beskrivning LDPE droppflaska
Inkluderar Utmatningsspets och förslutningar
Material LDPE
nr per ärende 25
Antal per förpackning 25
Stängningsfärg Vitt
Certifikat och efterlevnad ISO 13485:2003
Förslutning ingår Ja
Drop Storlek 40μ L
Form Rund
Produkttyp Tappa flaska
Stängningsstorlek 15-415 mm
Förslutningstyp Dropper Control Tips
Genom förslutningsdispenseringen Ja
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.