Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorerade HDPE-flaskor med smal mun med förslutning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10159360
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1 L
2 L
4 L
Stängningsstorlek:
24 mm
28 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
10159360 4 L 38-430 mm Varje
10702532 250 mL 24 mm Paket med 12
10382991 500 mL 28 mm Paket med 12
10643121 1 L 38-430 mm Paket med 6
10323141 2 L 38-430 mm Varje
11359614 2 L 38-430 mm Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10159360 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20970010
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa HDPE-flaskor med smal mun, som är fluorerade inifrån och ut för förbättrade barriäregenskaper och minskad adsorption och genomträngning av lösningsmedel, som ett kostnadseffektivt alternativ till fluorpolymerbehållare.
Använda Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorerade HDPE-flaskor med smal mun med förslutning, som är fluorerade inifrån och ut för förbättrade barriäregenskaper och minskad adsorption och genomträngning av lösningsmedel, som ett kostnadseffektivt alternativ till fluorpolymerbehållare. Fluorering förbättrar behållarens prestanda på lång sikt, förhindrar genomträngningsförlust och ger lägre extraherbara ämnen och är läckagesäker† när den används med Nalgene stängningar.
  • Fluorinated to enhance long-term performance and prevent solvent permeation loss
  • Constructed with heavy-duty walls that are safe, durable and resistant to splitting and punctures
  • Leakproof†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 4 L
Kapacitet (engelska) 1 gal.
Färg Genomskinligt
Beskrivning Flaska med smal mun
Diameter (metrisk) Innerhals 26 mm
Material Fluorerad HDPE
nr per ärende 6
Antal per förpackning 1
Sterilitet Icke-steril
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI; FDA - 21 CFR
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 334 mm
Produkttyp Flaska med smal mun
Bredd (engelska) 6.02 in.
Höjd (engelska) 13.14 in.
Stängningsmaterial Fluorerad polypropen
Stängningsstorlek 38-430 mm
Diameter (metrisk) 153 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.