Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorerade HDPE-flaskor med smal mun med förslutning
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-6016000
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1 L
2 L
4 L
Stängningsstorlek:
24 mm
28 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Varje
Produktkod. 10702532
Brand: Thermo Scientific™ 20970008
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa HDPE-flaskor med smal mun, som är fluorerade inifrån och ut för förbättrade barriäregenskaper och minskad adsorption och genomträngning av lösningsmedel, som ett kostnadseffektivt alternativ till fluorpolymerbehållare.
Använda Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorerade HDPE-flaskor med smal mun med förslutning, som är fluorerade inifrån och ut för förbättrade barriäregenskaper och minskad adsorption och genomträngning av lösningsmedel, som ett kostnadseffektivt alternativ till fluorpolymerbehållare. Fluorering förbättrar behållarens prestanda på lång sikt, förhindrar genomträngningsförlust och ger lägre extraherbara ämnen och är läckagesäker† när den används med Nalgene stängningar.
  • Fluorinated to enhance long-term performance and prevent solvent permeation loss
  • Constructed with heavy-duty walls that are safe, durable and resistant to splitting and punctures
  • Leakproof†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Färg Genomskinligt
Beskrivning Flaska med smal mun
Diameter (metrisk) Innerhals 18 mm
Material Fluorerad HDPE
nr per ärende 72
Antal per förpackning 12
Sterilitet Icke-steril
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI; FDA - 21 CFR
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 133 mm
Produkttyp Flaska med smal mun
Bredd (engelska) 2,4 tum
Höjd (engelska) 5,22 tum.
Stängningsmaterial Fluorerad polypropen
Stängningsstorlek 24 mm
Diameter (metrisk) 61 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.