Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorerade HDPE-flaskor med bred mun och förslutning
Produktkod. 11359584
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
11359584 125 mL 38 mm Paket med 12
10329970 250 mL 43 mm Paket med 12
10320391 500 mL 53 mm Paket med 12
10421001 1 L 63 mm Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11359584 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21970004
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-12-2026
Byt ut dyra fluorpolymerbehållare med dessa fluorerade HDPE-flaskor med bred mun för förbättrade barriäregenskaper och minskad absorption och genomträngning av lösningsmedel.
Byt ut dyra fluorpolymerbehållare med dessa fluorerade HDPE-flaskor med bred mun för förbättrade barriäregenskaper och minskad absorption och genomträngning av lösningsmedel. Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorerade HDPE-flaskor med bred mun och förslutning är fluorerade inifrån och ut. Fluorering förbättrar behållarens prestanda på lång sikt, förhindrar permeationsförlust och ger lägre extraherbara ämnen. Ger ett kostnadseffektivt alternativ till dyra fluorpolymerbehållare. Bred mun ger enkel åtkomst och är tät.† när den används med Nalgene stängningar
Fluorinated to enhance long-term performance and prevent solvent permeation loss Constructed with heavy-duty walls that are safe, durable and resistant to splitting and punctures Leakproof† Includes: Fluorinated polypropylene screw closures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Färg Genomskinligt
Beskrivning Flaska med bred mun
Diameter (metrisk) Innerhals 28 mm
Material Fluorerad HDPE
nr per ärende 72
Antal per förpackning 12
Sterilitet Icke-steril
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Höjd (metrisk) 99 mm
Bredd (engelska) 1,98 tum.
Höjd (engelska) 3.91 in.
Stängningsmaterial Fluorerad polypropen
Stängningsstorlek 38 mm
Diameter (metrisk) 50 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI; FDA - 21 CFR
Produkttyp Flaska med bred mun
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.