Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorerade HDPE-flaskor med bred mun och förslutning
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4521754
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Produktkod. 11359584
Brand: Thermo Scientific™ 21970004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Byt ut dyra fluorpolymerbehållare med dessa fluorerade HDPE-flaskor med bred mun för förbättrade barriäregenskaper och minskad absorption och genomträngning av lösningsmedel.
Byt ut dyra fluorpolymerbehållare med dessa fluorerade HDPE-flaskor med bred mun för förbättrade barriäregenskaper och minskad absorption och genomträngning av lösningsmedel. Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorerade HDPE-flaskor med bred mun och förslutning är fluorerade inifrån och ut. Fluorering förbättrar behållarens prestanda på lång sikt, förhindrar permeationsförlust och ger lägre extraherbara ämnen. Ger ett kostnadseffektivt alternativ till dyra fluorpolymerbehållare. Bred mun ger enkel åtkomst och är tät.† när den används med Nalgene stängningar
Fluorinated to enhance long-term performance and prevent solvent permeation loss Constructed with heavy-duty walls that are safe, durable and resistant to splitting and punctures Leakproof† Includes: Fluorinated polypropylene screw closures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Färg Genomskinligt
Beskrivning Flaska med bred mun
Diameter (metrisk) Innerhals 28 mm
Material Fluorerad HDPE
nr per ärende 72
Antal per förpackning 12
Sterilitet Icke-steril
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI; FDA - 21 CFR
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 99 mm
Produkttyp Flaska med bred mun
Bredd (engelska) 1,98 tum.
Höjd (engelska) 3.91 in.
Stängningsmaterial Fluorerad polypropen
Stängningsstorlek 38 mm
Diameter (metrisk) 50 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.