Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Biotainer™ Flaskor
Beskrivning
Eliminera kostnaden för rengöring, sterilisering och tillhörande valideringar med Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Biotainer™ Flaskor, idealiska för förvaring och transport av biologiskt material. Flaskor erbjuder utmärkt kemisk resistens och stöder lagringsförhållanden på -100 C °till +120 °C. Biotainers är certifierade sterila och redo att användas.
Nyckelfunktioner:
- Silikonfodrad polypropen 38 mm stängningar för läckagesäkra† försäkran
- Steriliserad med gammastrålning till en Sterility Assurance Level (SAL) på 10 -6
- Stöds av omfattande valideringsdokumentation
- Lämplig för förvaring i förhållanden från -100 °C till +120 °C
Garanti: 90 dagar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 4 L |
| Kapacitet (engelska) | 135,3 oz. |
| Diameter (engelska) | 5,6 tum. |
| Diameter (engelska) Innerhals | 1,1 tum |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 28 mm |
| För användning med (applikation) | Förvaring, Transport |
| Inkluderar | Biotainer, Bulk-pack |
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 24/Cs. |
| Förpackning | Bulkpack |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.