Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-diagnostikflaskor med förslutning: icke-sterila, brickförpackning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10562425
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
Halsfinish:
13-415 mm
20-415 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1328
Paket med 1500
Produktkod. 10562425
Brand: Thermo Scientific™ 3220029125
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför många applikationer med små volymer med dessa säkra diagnostiska flaskor som är täta när de används med Nalgene stängningar. Idealisk för användning i testkit, provförvaring och reagenstransport.
Utför många applikationer med små volymer med Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE diagnostikflaskor med förslutning. Dessa flaskor är idealiska för användning i testkit, provförvaring och frakt av värdefulla reagenser med små volymer. De kommer förpackade i styva brickor för enkel hantering.
Naturliga högdensitetspolyetenflaskor:
  • Icke steril
  • Genomskinligt
  • Naturlig polypropen (PP) stängning för utmärkt kemikaliebeständighet
  • Hållbara, enhetliga väggar som är motståndskraftiga mot sprickning eller punktering
  • Läcksäker†
Beställningsinformation:
Flaskorna är förpackade i krympförpackade brickor. Förslutningarna är förpackade i en separat polypåse i samma kartong.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 0,125 oz., 4 ml
Kapacitet (metrisk) 4 mL
Kapacitet (engelska) 0,125 oz.
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Innerhals 8 mm
Material HDPE
nr per ärende 1328
Antal per förpackning 332
Sterilitet Icke-steril
Halsfinish 13-415 mm
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Diagnostiska flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 41 mm
Produkttyp Provbehållare
Bredd (engelska) 0,62 tum.
Höjd (engelska) 1,61 tum.
Diameter (metrisk) 16 mm
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.