Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-diagnostikflaskor med förslutning: sterila, brickförpackade
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10170563
Change view
Kapacitet (metrisk):
8 mL
15 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 896
Paket med 980
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10170563 15 mL Paket med 896
10513955 8 mL Paket med 980
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10170563 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3420029050
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför många förpackningsapplikationer med små volymer med dessa brickförpackade, diagnostiska flaskor med förslutning.
Utför många små volymer, packningsapplikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE diagnostikflaskor med förslutning. Flaskorna kan användas i testkit och är förpackade i krympförpackade SBS brickor för enkel hantering. Brickor kan användas som ett hjälpmedel vid lastning av maskinfyllningslinjer. De kommer monterade med förslutningar utan foder som kan skrynklas.
  • Tillverkad i en kontrollerad miljö
  • Inkluderar vita, foderlösa polypropenförslutningar
  • RNAse och DNAse-fria (342002-9025)
  • Hållbara, enhetliga väggar är motståndskraftiga mot sprickning eller punktering
  • Steril till 10 -6 SAL
  • Läcksäker†
Beställningsinformation:
Flaskorna är förpackade i krympförpackade brickor med förslutningar monterade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 0,5 oz., 15 ml
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Diameter (metrisk) Innerhals 14 mm
Material HDPE
nr per ärende 896
Antal per förpackning 112
Sterilitet Sterila
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 20-415 mm
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 58 mm
Höjd (engelska) 2,28 tum.
Förslutningsfoder Ofodrad
Diameter (metrisk) 25 mm
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Kapacitet (engelska) 0,5 oz.
Certifikat och efterlevnad Certifierad: Steril 10-6 SAL, RNAse, DNAse, hDNA och pyrogenfri. Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Diagnostiska flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Produkttyp Provbehållare
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.