Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-diagnostikflaskor med förslutning: sterila, brickförpackade
Beskrivning
Utför många små volymer, packningsapplikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE diagnostikflaskor med förslutning. Flaskorna kan användas i testkit och är förpackade i krympförpackade SBS brickor för enkel hantering. Brickor kan användas som ett hjälpmedel vid lastning av maskinfyllningslinjer. De kommer monterade med förslutningar utan foder som kan skrynklas.
- Tillverkad i en kontrollerad miljö
- Inkluderar vita, foderlösa polypropenförslutningar
- RNAse och DNAse-fria (342002-9025)
- Hållbara, enhetliga väggar är motståndskraftiga mot sprickning eller punktering
- Steril till 10 -6 SAL
- Läcksäker†
Beställningsinformation:
Flaskorna är förpackade i krympförpackade brickor med förslutningar monterade.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 0,25 oz., 8 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 8 mL |
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 14 mm |
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 980 |
| Antal per förpackning | 98 |
| Sterilitet | Sterila |
| Certifierad | RNAse och DNAse fria |
| Halsfinish | 20-415 mm |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.