Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-diagnostikflaskor med förslutning: sterila, brickförpackade
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4521873
Kapacitet (metrisk):
8 mL
15 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 896
Paket med 980
Produktkod. 10513955
Brand: Thermo Scientific™ 3420029025
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför många förpackningsapplikationer med små volymer med dessa brickförpackade, diagnostiska flaskor med förslutning.
Utför många små volymer, packningsapplikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE diagnostikflaskor med förslutning. Flaskorna kan användas i testkit och är förpackade i krympförpackade SBS brickor för enkel hantering. Brickor kan användas som ett hjälpmedel vid lastning av maskinfyllningslinjer. De kommer monterade med förslutningar utan foder som kan skrynklas.
  • Tillverkad i en kontrollerad miljö
  • Inkluderar vita, foderlösa polypropenförslutningar
  • RNAse och DNAse-fria (342002-9025)
  • Hållbara, enhetliga väggar är motståndskraftiga mot sprickning eller punktering
  • Steril till 10 -6 SAL
  • Läcksäker†
Beställningsinformation:
Flaskorna är förpackade i krympförpackade brickor med förslutningar monterade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 0,25 oz., 8 ml
Kapacitet (metrisk) 8 mL
Kapacitet (engelska) 0,25 oz.
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Innerhals 14 mm
Material HDPE
nr per ärende 980
Antal per förpackning 98
Sterilitet Sterila
Certifierad RNAse och DNAse fria
Halsfinish 20-415 mm
Certifikat och efterlevnad Certifierad: Steril 10-6 SAL, RNAse, DNAse, hDNA och pyrogenfri. Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Diagnostiska flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 45 mm
Produkttyp Provbehållare
Höjd (engelska) 1,77 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 20-415 mm
Diameter (metrisk) 25 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.