Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE diagnostikflaskor utan förslutning: Bulk Pack
Förvara prover och skicka små volymer av värdefulla reagenser och ljuskänsliga diagnostiska prover med dessa HDPE-diagnostikflaskor utan förslutning.
Brand: Thermo Scientific™ 362008-9025
Beskrivning
Förvara prover och skicka små volymer av värdefulla reagenser och ljuskänsliga diagnostiska prover med Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE diagnostikflaskor utan förslutning. Säker och tät† när den används med Nalgene förslutningar kan dessa flaskor också användas i testkit och många andra applikationer med små volymer. Flaskorna är gjorda av ogenomskinlig vit, högdensitetspolyeten och är förpackade utan förslutningar. De kan matchas med förslutningar i olika färger (kat. nr. 362150-serien).
Funktioner- Icke steril
- Hållbara, enhetliga väggar är motståndskraftiga mot sprickning eller punktering
- Läcksäker† när den är monterad med Nalgene stängning (måste beställas separat)
Beställningsinformation:
Flaskorna bulkförpackas utan förslutningar. 2000 per ärende. Beställ färgade förslutningar separat (kat. nr. 362150).
Specifikationer
| 0,25 oz., 8 ml | |
| 0,25 oz. | |
| 14 mm | |
| 2000 | |
| Icke-steril | |
| Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klasser VI. Produkt uppfyller kraven för ljuståliga behållare per USP senaste upplagan. | |
| Nej | |
| Rund | |
| Provbehållare | |
| 1,77 tum. | |
| 20-415 mm |
| 8 mL | |
| Opak vit | |
| HDPE | |
| 2000 | |
| 20-415 mm | |
| Nej | |
| Smal | |
| 45 mm | |
| 0,98 tum | |
| Polypropen | |
| 25 mm |
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
| Partinummer | Certifikatstyp | Datum | Katalognummer |
|---|---|---|---|
| 1417780 | Certifikat och efterlevnad | 15/11/2024 | 362008-9025 |
| 1399726 | Certifikat och efterlevnad | 25/01/2024 | 362008-9025 |
| 1364514 | Certifikat och efterlevnad | 27/08/2022 | 362008-9025 |
| 1354487 | Certifikat och efterlevnad | 18/04/2022 | 362008-9025 |
| 1327705 | Certifikat och efterlevnad | 23/08/2021 | 362008-9025 |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.