Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Heavy Duty-flaskor med förslutning: Lab Pack
Produktkod. 10781421
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 L
2 L
4 L
Stängningsstorlek:
53B
83B
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10781421 1 L 53B -
10791421 2 L 53B Paket med 2
10606181 4 L 83B Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10781421 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21251000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.00 SEK
    916.40 SEK / Paket med 6
    Save 108.60 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Förvara och skicka vätskor eller torra kemikalier med dessa stora, tjockväggiga flaskor med breda munnar speciellt designade för extra robust användning.
Förvara och skicka vätskor eller torra kemikalier med dessa stora, tjockväggiga och breda munnar Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Heavy Duty-flaskor med förslutning speciellt designade för extra robust användning. Används som reservoarer och avfallsfällor i automatiserad instrumentering.
  • Vita polypropen-linerlösa kapslingar är läckagesäkra†
Innehåller:
Vita proppropenskruvlocken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 32 oz., 1 L
Kapacitet (metrisk) 1 L
Färg Naturlig
Beskrivning Kraftiga flaskor
Diameter (metrisk) Innerhals 39 mm
Material HDPE
nr per ärende 24
Antal per förpackning 6
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 226 mm
Höjd (engelska) 8,89 tum
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 53B
Diameter (metrisk) 93 mm
Förslutningstyp Skruvförslutning (monterad)
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Produkttyp Kraftig flaska
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.