Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Heavy Duty-flaskor med förslutning: Lab Pack
Beskrivning
Förvara och skicka vätskor eller torra kemikalier med dessa stora, tjockväggiga och breda munnar Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Heavy Duty-flaskor med förslutning speciellt designade för extra robust användning. Används som reservoarer och avfallsfällor i automatiserad instrumentering.
- White polypropylene linerless closures are leakproof†
Includes:
White polypropylene screw caps
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 64 oz., 2 L |
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Kapacitet (engelska) | 64 oz. |
| Färg | Naturlig |
| Beskrivning | Heavy-Duty Bottles |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 39 mm |
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 12 |
| Antal per förpackning | 2 |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.