Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty PPCO vakuumflaskor med förslutning: Lab Pack
Produktkod. 10196780
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
1 L
2 L
4 L
5 L
Stängningsstorlek:
53B
83B
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 6
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10196780 4 L 83B -
10468802 250 mL 53B Paket med 6
10045260 1 L 53B Paket med 6
10411601 2 L 53B Paket med 2
10515733 5 L 83B Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10196780 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21264000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    928.73 SEK
    679.02 SEK / Paket med 1
    Save 249.71 SEK
    26% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll fullt vakuum i upp till 24 timmar med dessa kraftiga PPCO-vakuumflaskor, idealiska för tunga biotekniklabb.
Håll fullt vakuum i upp till 24 timmar med Thermo Scientific™ Nalgene™ Kraftiga PPCO vakuumflaskor. Dessa tjockväggiga flaskor är idealiska för tunga biotekniklaboratorier och tål upprepade vakuumapplikationer i rumstemperatur. Använd som en avfallssugflaska eller som ett autoklaverbart kärl för uppskalningsaktiviteter i cellodlingsapplikationer.
Features:
  • Polypropylene copolymer
  • Large size
  • Wide mouth
  • Chemical resistant
  • Rugged 53B and 83B caps with TPE gaskets
Note: Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
Includes: Polypropylene closures with gasket
Compatible with: Use with fill/vent closure system (2162 sold separately)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 128 oz., 4 L
Kapacitet (metrisk) 4 L
Färg Naturlig
Beskrivning Heavy-Duty Vacuum Bottles
Diameter (metrisk) Innerhals 65 mm
Material PPCO
nr per ärende 6
Antal per förpackning 1
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 83B
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Höjd (metrisk) 338 mm
Bredd (engelska) 6,12 tum.
Höjd (engelska) 13.82 in.
Förslutningsfoder TPE
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 83B
Diameter (metrisk) 155 mm
Förslutningstyp Skruvförslutning (monterad)
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 128 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Disponibel Single-use
Produkttyp Kraftig flaska
Visa mer Visa mindre
Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.