Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty PPCO vakuumflaskor med förslutning: Lab Pack
Produktkod. 10468802
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
1 L
2 L
4 L
5 L
Stängningsstorlek:
53B
83B
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 6
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
10468802 250 mL 53B Paket med 6
10045260 1 L 53B Paket med 6
10411601 2 L 53B Paket med 2
10196780 4 L 83B -
10515733 5 L 83B Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10468802 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DS21260250
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28036
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll fullt vakuum i upp till 24 timmar med dessa kraftiga PPCO-vakuumflaskor, idealiska för tunga biotekniklabb.
Håll fullt vakuum i upp till 24 timmar med Thermo Scientific™ Nalgene™ Kraftiga PPCO vakuumflaskor. Dessa tjockväggiga flaskor är idealiska för tunga biotekniklaboratorier och tål upprepade vakuumapplikationer i rumstemperatur. Använd som en avfallssugflaska eller som ett autoklaverbart kärl för uppskalningsaktiviteter i cellodlingsapplikationer.
Funktioner
  • Polypropensampolymer
  • Stor storlek
  • Bred mun
  • Kemikaliebeständiga
  • Robusta 53B och 83B lock med TPE-packningar
Notera: Lossa gängorna helt eller ta bort locket innan autoklavering.
Inkluderar: Polypropenförslutningar med packning
Kompatibel med: Använd med påfyllning/ventilsystem (2162 säljs separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8,45 uns
Diameter (metrisk) Innerhals 34 mm
Material PPCO
nr per ärende 6
Antal per förpackning 6
Sterilitet Icke-steril
Halsfinish 53Bmm
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 133 mm
Produkttyp Kraftig flaska
Höjd (engelska) 5,23 tum.
Stängningsstorlek 53B
Diameter (metrisk) 73 mm
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Visa mer Visa mindre
Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.