Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Stora bärnstensflaskor med smal mun
Beskrivning
Skydda ljuskänsliga vätskor med Thermo Scientific™ Nalgene™ Stora bärnstensfärgade flaskor med smal mun, som minskar UV-ljusöverföringen. Användbara för att lagra kemikalier och standarder, såväl som för att samla och lagra destillerat vatten, dessa flaskor uppvisar utmärkt kemisk resistens mot de flesta syror, baser och alkoholer.
- Opaque amber reduces UV light transmissions to protect light-sensitive liquids
- Meet the U.S. Pharmacopoeia 23 requirements for light transmission
- Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make these versatile bottles where exposure to light needs to be restricted
- 4 and 8L sizes feature a built-in shoulder loop on larger sizes for attaching identification tag
- Linerless caps provide the ultimate in leakproof† protection without the use of a liner that can wrinkle, cause leaks, or contaminate your reagents
- Autoclavable/Leakproof†
Note:
Completely disengage threads or remove cap before autoclaving. Nalgene LDPE, HDPE, PP and PMP containers can be used for long-term storage, but direct UV exposure should be avoided.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 1 gal., 4 L |
| Kapacitet (metrisk) | 4 L |
| Kapacitet (engelska) | 1 gal. |
| Färg | Bärnsten |
| Beskrivning | Amber Narrow-Mouth Bottle |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 25 mm |
| Material | PPCO |
| nr per ärende | 6 |
| Antal per förpackning | 1 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.