Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Stora bärnstensflaskor med smal mun
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10778501
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 L
4 L
8 L
Stängningsstorlek:
38-430 mm
53B
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
10778501 8 L 53B Varje
10748851 2 L 38-430 mm Varje
10420913 4 L 38-430 mm Varje
3 options
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 10778501
Brand: Thermo Scientific™ 22040020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Skydda ljuskänsliga vätskor med dessa bärnstensfärgade flaskor som minskar UV-ljustransmissioner och har utmärkt kemisk beständighet mot de flesta syror, baser och alkoholer.
Skydda ljuskänsliga vätskor med Thermo Scientific™ Nalgene™ Stora bärnstensfärgade flaskor med smal mun, som minskar UV-ljusöverföringen. Användbara för att lagra kemikalier och standarder, såväl som för att samla och lagra destillerat vatten, dessa flaskor uppvisar utmärkt kemisk resistens mot de flesta syror, baser och alkoholer.
Features:
  • Opaque amber reduces UV light transmissions to protect light-sensitive liquids
  • Meet the U.S. Pharmacopoeia 23 requirements for light transmission
  • Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make these versatile bottles where exposure to light needs to be restricted
  • 4 and 8L sizes feature a built-in shoulder loop on larger sizes for attaching identification tag
  • Linerless caps provide the ultimate in leakproof† protection without the use of a liner that can wrinkle, cause leaks, or contaminate your reagents
  • Autoclavable/Leakproof†
Note:
Completely disengage threads or remove cap before autoclaving. Nalgene LDPE, HDPE, PP and PMP containers can be used for long-term storage, but direct UV exposure should be avoided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 2 gal., 8 L
Kapacitet (metrisk) 8 L
Kapacitet (engelska) 2 gal.
Färg Bärnsten
Beskrivning Amber Narrow-Mouth Bottle
Diameter (metrisk) Innerhals 37 mm
Material PPCO
nr per ärende 6
Antal per förpackning 1
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 53B
Certifikat och efterlevnad Comply with U.S. Pharmacopeia XXIII requirements for maximum allowable light transmission
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 409 mm
Produkttyp Flaska med smal mun
Bredd (engelska) 7,6 tum.
Höjd (engelska) 16,1 tum
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 53B
Diameter (metrisk) 193 mm
Förslutningstyp Polypropylene Closure w/TPE Gasket
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.