Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Stora LDPE-flaskor med smal mun
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10375841
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 L
4 L
8 L
Stängningsstorlek:
38-430 mm
53B
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
10375841 2 L 38-430 mm Varje
10410723 4 L 38-430 mm Varje
10070461 8 L 53B Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10375841 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 22020005
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Samla och förvara destillerat vatten i flaskor som erbjuder flexibilitet, slagtålighet och synlighet av innehållet.
Förvara kemikalier och standarder och samla upp och förvara destillerat vatten. Thermo Scientific™ Nalgene™ Stora LDPE-flaskor med smal mun är genomskinliga och erbjuder flexibilitet, slagtålighet och synlighet av innehållet. Den extremt låga spårmetallhalten i lågdensitetspolyeten gör dem idealiska för spårmetallanalys. Dessa flaskor ger utmärkt kemisk beständighet mot de flesta syror, baser och alkoholer. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för tillförlitligt låga urlakningsbara och extraherbara material.
Features:
  • Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make these versatile bottles
  • Can be used in freezer to -100°C (-148°F) for long-term storage
  • 4 and 8L sizes feature a built-in shoulder loop on larger sizes for attaching identification tag
  • Translucence allows for easy viewing of liquid levels
  • Linerless caps provide the ultimate in leakproof† protection without the use of liner that can wrinkle, cause leaks or contiminate your reagents
Includes:
Leakproof† polypropylene screw caps
Note:
Nalgene LDPE, HDPE, PP and PMP containers can be used for long-term storage, but direct UV exposure should be avoided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 0.5 gal., 2 L
Kapacitet (metrisk) 2 L
Kapacitet (engelska) 0,5 gal.
Färg Genomskinligt
Beskrivning Large Narrow-Mouth Bottle
Diameter (metrisk) Innerhals 25 mm
Material LDPE
nr per ärende 6
Antal per förpackning 1
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 38 mm
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 249 mm
Produkttyp Flaska med smal mun
Höjd (engelska) 9,8 tum
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38-430 mm
Diameter (metrisk) 121 mm
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.