Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Stora LDPE-flaskor med smal mun
Beskrivning
Förvara kemikalier och standarder och samla upp och förvara destillerat vatten. Thermo Scientific™ Nalgene™ Stora LDPE-flaskor med smal mun är genomskinliga och erbjuder flexibilitet, slagtålighet och synlighet av innehållet. Den extremt låga spårmetallhalten i lågdensitetspolyeten gör dem idealiska för spårmetallanalys. Dessa flaskor ger utmärkt kemisk beständighet mot de flesta syror, baser och alkoholer. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för tillförlitligt låga urlakningsbara och extraherbara material.
- Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make these versatile bottles
- Can be used in freezer to -100°C (-148°F) for long-term storage
- 4 and 8L sizes feature a built-in shoulder loop on larger sizes for attaching identification tag
- Translucence allows for easy viewing of liquid levels
- Linerless caps provide the ultimate in leakproof† protection without the use of liner that can wrinkle, cause leaks or contiminate your reagents
Includes:
Leakproof† polypropylene screw caps
Note:
Nalgene LDPE, HDPE, PP and PMP containers can be used for long-term storage, but direct UV exposure should be avoided.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 1 gal., 4 L |
| Kapacitet (metrisk) | 4 L |
| Kapacitet (engelska) | 1 gal. |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Large Narrow-Mouth Bottle |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 25 mm |
| Material | LDPE |
| nr per ärende | 6 |
| Antal per förpackning | 1 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.