Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Stora PPCO-flaskor med smal mun med förslutning
Beschreibung
Förvara frätande kemikalier och destillerat vatten med Thermo Scientific™ Nalgene™ Stora PPCO-flaskor med smal mun med förslutning, som är resistenta mot de flesta syror, baser och alkoholer. Stora storlekar av dessa polypropensampolymerflaskor har en inbyggd axelögla.
- 4 and 8L feature a built-in shoulder loop on larger sizes for attaching identification tag
- Lighter weight than glass alternatives make for easy lifting
- Translucence allows for easy viewing of liquid levels
- Linerless caps provide the ultimate in leakproof† protection without the use of liner that can wrinkle, cause leaks, or contaiminate your reagents
- Autoclavable/Leakproof†
Includes:
Polypropylene screw caps
Note:
Completely disengage threads or remove closure before autoclaving. Nalgene LDPE, HDPE, PP and PMP containers can be used for long-term storage, but direct UV exposure should be avoided.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet | 0.5 gal., 2 L |
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Kapacitet (engelska) | 0,5 gal. |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Large Narrow-Mouth Bottle PP 2L |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 25 mm |
| Material | PPCO |
| nr per ärende | 6 |
| Antal per förpackning | 1 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Mehr anzeigen |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.