Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Large Wide-Mouth Fluorinated HDPE Bottle with Closure
Produktkod. 10126660
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10126660 2 L Varje
1 options
Produktkod. 10126660 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21240005
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Prevent permeation loss of samples with the Thermo ScientificTM NalgeneTM Large Wide-Mouth Fluorinated HDPE Bottle with Closure.
Prevent permeation loss of samples with the Thermo Scientific™ Nalgene™ Large Wide-Mouth Fluorinated HDPE Bottle with Closure. Fluorinating these high density polyethylene bottles provides a cost-effective alternative to costly fluoropolymer containers. Enhances long-term performance and prevents permeation loss.
  • Fluorinated to enhance long-term performance and prevent solvent permeation loss
  • Wide mouth allows access
  • Yields lower extractables than other bottles
  • NOTE: This bottle is not liquid leakproof
  • Note: The fluorination process leaves the bottle with a matte finish and light yellow coloration. This is normal for fluorinated bottles.
Includes: 
  • Fluorinated polypropylene screw closures
Recycling Information:
Please recycle the corrugate cartons and LDPE bags in which your Nalgene bottles products are packaged.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 L
Färg Genomskinligt
Beskrivning Flaska med bred mun
Diameter (engelska) 4,7 tum
Diameter (engelska) Innerhals 3.5 in.
Diameter (metrisk) Innerhals 89 mm
Material Fluorerad HDPE
nr per ärende 6
Antal per förpackning 1
Sterilitet Icke-steril
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Höjd (metrisk) 244 mm
Bredd (engelska) 4.73 in.
Höjd (engelska) 9.6 in.
Stängningsmaterial Fluorerad polypropen
Stängningsstorlek 100 mm
Diameter (metrisk) 120 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Form Rund
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI; FDA - 21 CFR
Produkttyp Flaska med bred mun