Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Stora HDPE-flaskor med bred mun och förslutning
Beskrivning
Utför ett brett utbud av laboratorie- och fälttillämpningar inklusive torrkemikalielagring och vattenprovtagning med Thermo Scientific™ Nalgene™ Stora HDPE-flaskor med bred mun och förslutning. Dessa polyetenflaskor med hög densitet är bra att använda i frysen till -100 C (-°148 °F). Kemikalieresistent HDPE är kompatibel med en mängd olika laboratoriereagenser.
- Utmärkt kemisk resistens mot de flesta syror, baser och alkoholer gör denna flaska mångsidig
- Kan användas i frys upp till -100 °C för°långtidsförvaring
- Ett linerlöst lock stänger flaskan utan en liner som kan skrynkla, orsaka läckor och kontaminera dina lösningar
- Den här flaskan är inte vätsketät†
- Flaska och kartong är lätt återvinningsbara i de flesta samhällen
- Tillverkade av giftfria material
Innehåller:
100 mm proppropenskruvlock.
Återvinningsinformation:
Nalgene återanvändbara HDPE-flaskor är designade för att hålla i många år under typiska laboratorieförhållanden. Men som med alla hållbara produkter måste de tas ur bruk och bytas ut så småningom. Nalgene HDPE-flaskor och deras förpackningar är lätt återvinningsbara. Vänligen återvinn korrugatkartonger och LDPE-påsar där dina Nalgene flaskor är förpackade. Och när produktens livslängd är slut, tvätta och återvinn dina Nalgene HDPE-flaskor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 0,5 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Färg | Naturlig |
| Beskrivning | Stor flaska med bred munn |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 89 mm |
| Material | HDPE |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.