Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Stora HDPE-flaskor med bred mun och förslutning
Produktkod. 10176590
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 L
4 L
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10176590 4 L Varje
10074810 2 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10176590 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21200010
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj dessa stora HDPE-flaskor med bred mun och förslutning för ett brett spektrum av laboratorie- och fältanvändningar, inklusive torrkemikalielagring och vattenprovtagning.
Utför ett brett utbud av laboratorie- och fälttillämpningar inklusive torrkemikalielagring och vattenprovtagning med Thermo Scientific™ Nalgene™ Stora HDPE-flaskor med bred mun och förslutning. Dessa polyetenflaskor med hög densitet är bra att använda i frysen till -100 C (-°148 °F). Kemikalieresistent HDPE är kompatibel med en mängd olika laboratoriereagenser.
Funktioner
  • Utmärkt kemisk resistens mot de flesta syror, baser och alkoholer gör denna flaska mångsidig
  • Kan användas i frys upp till -100 °C för°långtidsförvaring
  • Ett linerlöst lock stänger flaskan utan en liner som kan skrynkla, orsaka läckor och kontaminera dina lösningar
  • Den här flaskan är inte vätsketät†
  • Flaska och kartong är lätt återvinningsbara i de flesta samhällen
  • Tillverkade av giftfria material
Innehåller:
100 mm proppropenskruvlock.
Återvinningsinformation:
Nalgene återanvändbara HDPE-flaskor är designade för att hålla i många år under typiska laboratorieförhållanden. Men som med alla hållbara produkter måste de tas ur bruk och bytas ut så småningom. Nalgene HDPE-flaskor och deras förpackningar är lätt återvinningsbara. Vänligen återvinn korrugatkartonger och LDPE-påsar där dina Nalgene flaskor är förpackade. Och när produktens livslängd är slut, tvätta och återvinn dina Nalgene HDPE-flaskor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1 gal., 4 L
Kapacitet (metrisk) 4 L
Färg Naturlig
Beskrivning Large Wide-Mouth Bottle
Diameter (metrisk) Innerhals 89 mm
Material HDPE
nr per ärende 6/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Kvantitet 1/Pk., 6/Cs.
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 100 mm
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Höjd (metrisk) 288 mm
Bredd (engelska) 5.02 in.
Höjd (engelska) 10.98 in.
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 100 mm
Diameter (metrisk) 153 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Kapacitet (engelska) 1 gal.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Flaska med bred mun
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.