Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Stora PPCO-flaskor med bred mun och förslutning
Beskrivning
Få lätt åtkomst till innehållet med Thermo Scientific™ Nalgene™ Stora PPCO-flaskor med bred mun och förslutning, med en stor lock. Dessa polypropensampolymerflaskor är speciellt designade för applikationer där stora volymer kräver autoklavering. Tillverkad av högkvalitativa plastmaterial av laboratoriekvalitet för tillförlitligt låga urlakningsbara och extraherbara material.
- Excellent chemical resistance makes this bottle suitable for a wide variety of uses in the lab or field
- Linerless cap closes the bottle without a liner that can wrinkle, cause leaks and contaminate your solutions
Includes:
100mm white, polypropylene screw caps
Note:
Completely disengage threads or remove cap before autoclaving. This bottle is not liquid leakproof†
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 1 gal., 4 L |
| Kapacitet (metrisk) | 4 L |
| Kapacitet (engelska) | 1 gal. |
| Färg | Naturlig |
| Beskrivning | Large Wide-Mouth Bottle |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 89 mm |
| Material | PPCO |
| nr per ärende | 6 |
| Antal per förpackning | 1 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.