Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Stora PPCO-flaskor med bred mun och förslutning
Produktkod. 10508272
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 L
4 L
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10508272 2 L Varje
10370671 4 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10508272 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21210005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    428.00 SEK
    222.56 SEK / Paket med 1
    Save 205.44 SEK
    48% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få lätt åtkomst till innehållet med dessa stora PPCO-flaskor med bred mun, med stängning, med ett stort lock.
Få lätt åtkomst till innehållet med Thermo Scientific™ Nalgene™ Stora PPCO-flaskor med bred mun och förslutning, med en stor lock. Dessa polypropensampolymerflaskor är speciellt designade för applikationer där stora volymer kräver autoklavering. Tillverkad av högkvalitativa plastmaterial av laboratoriekvalitet för tillförlitligt låga urlakningsbara och extraherbara material.
Funktioner:
  • Den utmärkta kemiska motståndskraften gör denna flaska lämplig för en mängd olika användningsområden i laboratoriet eller på fältet
  • Ett linerlöst lock stänger flaskan utan en liner som kan skrynkla, orsaka läckor och kontaminera dina lösningar
Innehåller:
100 mm vita proppropenskruvlock
Anmärkning:
Koppla loss gängorna helt eller ta bort korken innan du autoklaverar. Den här flaskan är inte vätsketät och läckagesäker†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 0,5 gal., 2 l
Kapacitet (metrisk) 2 L
Färg Naturlig
Beskrivning Stor flaska med bred munn
Diameter (metrisk) Innerhals 89 mm
Material PPCO
Antal per förpackning 1
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 100 mm
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 244 mm
Bredd (engelska) 4,73 tum
Höjd (engelska) 9,6 tum
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 100 mm
Diameter (metrisk) 120 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 0,5 gal.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Produkttyp Flaska med bred mun
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.