Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-flaskor med droppanordning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10070711
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
Stängningsstorlek:
20 mm
24 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
10070711 60 mL 20 mm Paket med 12
10546551 125 mL 24 mm Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10070711 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 24160060
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dispensera en droppe i taget eller i en ström med dessa LDPE-flaskor med smal mun som inkluderar en dropppipett av polyeten och en neoprenlampa som förs in genom förslutningen.
Dispensera i en takt du kontrollerar, vare sig det är en droppe i taget eller i en ström, med Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-flaskor med droppanordning av neopren. Monteringen består av en flaska av lågdensitetspolyeten med smal mun och en dropppipett införd genom förslutningen. Denna produkt är lämplig för dispensering av de flesta syror, baser och alkoholer
  • LDPE is contact-clear, making it easy to identify liquid level.
  • Neoprene bulb conveniently dispenses drops or a stream.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 2 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelska) 2 oz.
Färg Genomskinligt
Material LDPE
nr per ärende 48
Antal per förpackning 12
Certifikat och efterlevnad ISO 13485:2003
Dropperkapacitet 60 mL
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 122 mm
Produkttyp Tappa flaska
Bredd (engelska) 1,52 tum.
Höjd (engelska) 4,8 tum
Stängningsmaterial Polypropylene, Neoprene, PE stem
Stängningsstorlek 20 mm
Diameter (metrisk) 38.9 mm
Genom förslutningsdispenseringen Ja