Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-flaskor med droppanordning
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4521603
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
Stängningsstorlek:
20 mm
24 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Produktkod. 10070711
Brand: Thermo Scientific™ 24160060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dispensera en droppe i taget eller i en ström med dessa LDPE-flaskor med smal mun som inkluderar en dropppipett av polyeten och en neoprenlampa som förs in genom förslutningen.
Dispensera i en takt du kontrollerar, vare sig det är en droppe i taget eller i en ström, med Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-flaskor med droppanordning av neopren. Monteringen består av en flaska av lågdensitetspolyeten med smal mun och en dropppipett införd genom förslutningen. Denna produkt är lämplig för dispensering av de flesta syror, baser och alkoholer
  • LDPE is contact-clear, making it easy to identify liquid level.
  • Neoprene bulb conveniently dispenses drops or a stream.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 2 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelska) 2 oz.
Färg Genomskinligt
Material LDPE
nr per ärende 48
Antal per förpackning 12
Certifikat och efterlevnad ISO 13485:2003
Dropperkapacitet 60 mL
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 122 mm
Produkttyp Tappa flaska
Bredd (engelska) 1,52 tum.
Höjd (engelska) 4,8 tum
Stängningsmaterial Polypropylene, Neoprene, PE stem
Stängningsstorlek 20 mm
Diameter (metrisk) 38.9 mm
Genom förslutningsdispenseringen Ja