Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-doseringstips för droppflaskor: Bulkförpackning
Beskrivning
Utföra läkemedels- och bioteknikapplikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-doseringstips för droppflaskor. Spetsar har exakt droppkontroll och kan användas med Nalgene LDPE droppflaskor och färgade PP förslutningar.
- Lågdensitetspolyeten
- Erbjuds i två droppstorlekar (40 μL eller 50 μL)
- Passar Nalgene Dropper flaskor serie 312750 och 312751
- Använd med Nalgene droppförslutningar för färgkodning av dina reagenser
Beställningsinformation:
Droppflaskor Doseringstips är bulkpackade 2000 per låda. Beställa Nalgene droppflaskor (kat. nr. 312750, 312751) och färgad förslutning (kat. nr. 312760) separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 40μ L |
| Färg | Klart |
| Material | LDPE |
| nr per ärende | 2000 |
| Antal per förpackning | 2000 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Drop Storlek | 40/50μ L |
| Höjd (metrisk) | 16.5 mm |
| För användning med (utrustning) | Nalgene Kontrollerad droppare |
| Bredd (engelska) | 0,39 tum |
| Visa mer |