Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-doseringstips för droppflaskor: Bulkförpackning
Kapacitet (metrisk):
40μ L
50μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
Beskrivning
Utföra läkemedels- och bioteknikapplikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-doseringstips för droppflaskor. Spetsar har exakt droppkontroll och kan användas med Nalgene LDPE droppflaskor och färgade PP förslutningar.
Funktioner
- Lågdensitetspolyeten
- Erbjuds i två droppstorlekar (40 μL eller 50 μL)
- Passar Nalgene Dropper flaskor serie 312750 och 312751
- Använd med Nalgene droppförslutningar för färgkodning av dina reagenser
Beställningsinformation:
Droppflaskor Doseringstips är bulkpackade 2000 per låda. Beställa Nalgene droppflaskor (kat. nr. 312750, 312751) och färgad förslutning (kat. nr. 312760) separat.
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 50μ L |
| Kapacitet (engelska) | 1,69 oz. |
| Färg | Klart |
| Material | LDPE |
| nr per ärende | 2000 |
| Antal per förpackning | 2000 |
| Certifikat och efterlevnad | Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2003 kvalitetskrav. Dropper Bottle dispenseringsspetsar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI. |
| Förslutning ingår | Ja |
| Drop Storlek | 40/50μ L |
| Höjd (metrisk) | 16.5 mm |
| Show More |