Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-doseringstips för droppflaskor: Bulkförpackning
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4521599
Kapacitet (metrisk):
40μ L
50μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
Produktkod. 10099062
Brand: Thermo Scientific™ 3127590001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför farmaceutiska och biotekniska tillämpningar med dessa LDPE-doseringsspetsar för droppflaskor, som har exakt droppkontroll.
Utföra läkemedels- och bioteknikapplikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-doseringstips för droppflaskor. Spetsar har exakt droppkontroll och kan användas med Nalgene LDPE droppflaskor och färgade PP förslutningar.
Funktioner
  • Lågdensitetspolyeten
  • Erbjuds i två droppstorlekar (40 μL eller 50 μL)
  • Passar Nalgene Dropper flaskor serie 312750 och 312751
  • Använd med Nalgene droppförslutningar för färgkodning av dina reagenser
Beställningsinformation:
Droppflaskor Doseringstips är bulkpackade 2000 per låda. Beställa Nalgene droppflaskor (kat. nr. 312750, 312751) och färgad förslutning (kat. nr. 312760) separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 40μ L
Kapacitet (engelska) 1,35 oz.
Färg Klart
Material LDPE
nr per ärende 2000
Antal per förpackning 2000
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2003 kvalitetskrav. Dropper Bottle dispenseringsspetsar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Förslutning ingår Ja
Drop Storlek 40/50μ L
Höjd (metrisk) 16.5 mm
Produkttyp Tappa flasktips
För användning med (utrustning) Nalgene Kontrollerad droppare
Bredd (engelska) 0,39 tum
Höjd (engelska) 0,65 tum.
Diameter (metrisk) 11.22 mm