Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Drop-Dispensing-flaskor med förslutning
Beskrivning
Använd en hand för att bekvämt använda genomskinlig Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Drop-Dispensing-flaskor med förslutning. Flaskorna har tjudrade piplock som snäpper säkert på plats och går inte sönder när flaskorna kläms. Dessa lågdensitetspolyetenflaskor är kemiskt kompatibla med de flesta syror, baser och alkoholer. Se vätskenivåerna enkelt genom den genomskinliga väggen.
- Bottle dispenserar bara en droppe åt gången för pålitlig leverans.
- Ett fast polypropen-piplock sitter kvar när flaskan kläms — och släpper inte vätska av misstag.
- Bekväm enhandshantering frigör din andra hand.
Ersättningskapsel för att passa storlekar 15, 30 och 60 ml, beställ Cat. Nr. 712411-1030
Ersättningslock för att passa storlekar 125 och 250 ml, beställ Cat. Nr. 712411-1125
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 1 oz., 30 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Material | LDPE |
| nr per ärende | 72 |
| Antal per förpackning | 12 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Mun | Smal |
| Höjd (metrisk) | 99.06 mm |
| Visa mer |