Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Drop-Dispensing-flaskor med förslutning
Produktkod. 10400051
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
Stängningsstorlek:
20 mm
24 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
10400051 60 mL 20 mm -
10004850 15 mL 20 mm Paket med 12
10126640 30 mL 20 mm Paket med 12
10743481 125 mL 24 mm Paket med 12
10677131 250 mL 24 mm Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10400051 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 24110060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd en hand för att bekvämt använda denna genomskinliga LDPE-droppflaska med förslutning.
Använd en hand för att bekvämt använda genomskinlig Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Drop-Dispensing-flaskor med förslutning. Flaskorna har tjudrade piplock som snäpper säkert på plats och går inte sönder när flaskorna kläms. Dessa lågdensitetspolyetenflaskor är kemiskt kompatibla med de flesta syror, baser och alkoholer. Se vätskenivåerna enkelt genom den genomskinliga väggen.
  • Bottle dispenses only one drop at a time for dependable delivery.
  • Captive polypropylene spout cap stays in place when bottle is squeezed — won't accidentally dispel liquid.
  • Convenient one-handed operation frees up your other hand.
Ordering Information:
Replacement cap to fit 15, 30 and 60mL size, order Cat. No. 712411-1030
Replacement cap to fit 125 and 250mL size, order Cat. No. 712411-1125
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 2 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelska) 2 oz.
Färg Genomskinligt
Material LDPE
nr per ärende 48
Antal per förpackning 12
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI; FDA - 21 CFR
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 99.06 mm
Produkttyp Tappa flaska
Höjd (engelska) 3,9 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 20 mm
Diameter (metrisk) 38.61 mm
Förslutningstyp Sprutad mössa
Genom förslutningsdispenseringen Ja