Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Drop-Dispensing-flaskor med förslutning
Beskrivning
Använd en hand för att bekvämt använda genomskinlig Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Drop-Dispensing-flaskor med förslutning. Flaskorna har tjudrade piplock som snäpper säkert på plats och går inte sönder när flaskorna kläms. Dessa lågdensitetspolyetenflaskor är kemiskt kompatibla med de flesta syror, baser och alkoholer. Se vätskenivåerna enkelt genom den genomskinliga väggen.
- Bottle dispenses only one drop at a time for dependable delivery.
- Captive polypropylene spout cap stays in place when bottle is squeezed — won't accidentally dispel liquid.
- Convenient one-handed operation frees up your other hand.
Replacement cap to fit 15, 30 and 60mL size, order Cat. No. 712411-1030
Replacement cap to fit 125 and 250mL size, order Cat. No. 712411-1125
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 4 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Kapacitet (engelska) | 4 oz. |
| Färg | Genomskinligt |
| Material | LDPE |
| nr per ärende | 48 |
| Antal per förpackning | 12 |
| Certifikat och efterlevnad | USP Klass VI; FDA - 21 CFR |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Visa mer |