Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Economy tvättflaskor
Beskrivning
Högkvalitativa pressflaskor till ett prisvärt pris. Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Economy Wash Bottles är gjorda av lågdensitetspolyeten (LDPE) av labbkvalitet för pålitligt låg urlakningsförmåga och kemisk kompatibilitet med ett brett utbud av laboreagenser. Njut av smidig, precision, sputterfri vätskedispensering med en ergonomisk mjuk kläm. Idealisk för att skölja tuber och laboratorieapparater, för att få mätkolvar till slutvolym och andra behov av precisionssköljning och lösningsdispensering. Utmatningsmunstycket är gjutet i ett stycke med flaskförslutningen vilket eliminerar risken för separation när flaskan kläms. Skär tillbaka spetsen för att öka flödet.
- Polypropylene screw closure/stem with PPCO draw tube
- Tip can be cut back to provide increased flow
- Tight fit of draw tube and closure prevents separation when squeezing bottle
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 8 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Inkluderar | Stem and draw tube |
| Material | LDPE |
| nr per ärende | 36 |
| Antal per förpackning | 6 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Mun | Smal |
| Visa mer |