Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Economy tvättflaskor
Produktkod. 11973857
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
24 mm
28 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 4
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
11973857 500 mL 28 mm Paket med 24
10709121 125 mL 24 mm Paket med 6
10624301 250 mL 24 mm Paket med 6
10048300 1000 mL 38-430 mm Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11973857 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 24010500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1550.05 SEK
    1233.26 SEK / Paket med 24
    Save 316.79 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förhindra separation när du klämmer ihop dessa LDPE-ekonomitvättflaskor, som har ett tättslutande dragrör och förslutning.
Högkvalitativa pressflaskor till ett prisvärt pris. Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Economy Wash Bottles är gjorda av lågdensitetspolyeten (LDPE) av labbkvalitet för pålitligt låg urlakningsförmåga och kemisk kompatibilitet med ett brett utbud av laboreagenser. Njut av smidig, precision, sputterfri vätskedispensering med en ergonomisk mjuk kläm. Idealisk för att skölja tuber och laboratorieapparater, för att få mätkolvar till slutvolym och andra behov av precisionssköljning och lösningsdispensering. Utmatningsmunstycket är gjutet i ett stycke med flaskförslutningen vilket eliminerar risken för separation när flaskan kläms. Skär tillbaka spetsen för att öka flödet.
Features:
  • Polypropylene screw closure/stem with PPCO draw tube
  • Tip can be cut back to provide increased flow
  • Tight fit of draw tube and closure prevents separation when squeezing bottle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Genomskinligt
Inkluderar Stem and draw tube
Material LDPE
nr per ärende 24
Antal per förpackning 6
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Höjd (metrisk) 213 mm
Höjd (engelska) 8,4 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 28 mm
Diameter (metrisk) 91.4 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Ja
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Form Cylindrisk
Produkttyp Ekonomi tvättflaska