Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Economy tvättflaskor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4521996
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
24 mm
28 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 10709121
Brand: Thermo Scientific™ 24010125
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förhindra separation när du klämmer ihop dessa LDPE-ekonomitvättflaskor, som har ett tättslutande dragrör och förslutning.
Högkvalitativa pressflaskor till ett prisvärt pris. Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Economy Wash Bottles är gjorda av lågdensitetspolyeten (LDPE) av labbkvalitet för pålitligt låg urlakningsförmåga och kemisk kompatibilitet med ett brett utbud av laboreagenser. Njut av smidig, precision, sputterfri vätskedispensering med en ergonomisk mjuk kläm. Idealisk för att skölja tuber och laboratorieapparater, för att få mätkolvar till slutvolym och andra behov av precisionssköljning och lösningsdispensering. Utmatningsmunstycket är gjutet i ett stycke med flaskförslutningen vilket eliminerar risken för separation när flaskan kläms. Skär tillbaka spetsen för att öka flödet.
Features:
  • Polypropylene screw closure/stem with PPCO draw tube
  • Tip can be cut back to provide increased flow
  • Tight fit of draw tube and closure prevents separation when squeezing bottle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Färg Genomskinligt
Inkluderar Stem and draw tube
Material LDPE
nr per ärende 48
Antal per förpackning 6
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Form Cylindrisk
Höjd (metrisk) 147 mm
Produkttyp Ekonomi tvättflaska
Höjd (engelska) 5,8 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 24 mm
Diameter (metrisk) 50.3 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Ja