Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-flaskor med låg partikel-/lågmetallhalt med förslutning
Beskrivning
Häll och fyll på noggrant Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-flaskor med låg partikel-/lågmetallhalt med förslutning, som har en smal mun. Dessa lågdensitetspolyetenflaskor inkluderar certifiering för att innehålla mindre än 20 partiklar per ml vid 0,3 mikron eller mer.
- Certifierad för partikel- och spårmetallnivåer
- Utmärkt kemisk beständighet mot de flesta syror, baser och alkoholer
- Genomskinligt
- Garanterat tätt†
Metaller certifierade till mikroliter (ppb) nivåer< 0,20 Hg,< 0.5 Var,< 1.0 As, Cd, Pb,< 2,0 Sb, Se,< 5,0 Ag, Co, Cr, Cu, Mn, Tl, V,< 10 Ba, Ni, Zn,< 50 mg,< 75 Al,< 100 Ca, Fe, K, Na. Varje flaska är dubbelförpackad under klass 10 laminärt flödeshuvar i ett klass 100 renrum. Utmärkt för ICP-MS-reagens och standardförvaring. Produkten inkluderar ett kvalitetscertifikat som säkerställer att produkten har testats och accepterats i enlighet med specifikationerna.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 16 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelska) | 16 oz. |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Flaska med låg partikel-/lågmetallhalt |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 21 mm |
| Material | LDPE |
| nr per ärende | 48 |
| Antal per förpackning | 1 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.