Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE droppflaskor: Bulk Pack
Produktkod. 10212773
Change view
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
Färg:
Naturlig
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg Förpackningsstorlek
10212773 8 mL Vitt Paket med 2000
10344153 4 mL Naturlig Paket med 2000
10120953 4 mL Vitt Paket med 2000
10494933 8 mL Naturlig Paket med 2000
10670334 15 mL Naturlig Paket med 2000
10495893 15 mL Vitt Paket med 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10212773 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3127519025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9670.00 SEK
    9510.08 SEK / Paket med 2000
    Save 159.92 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
I lager
Utför pålitlig rutindispensering upprepade gånger med dessa droppflaskor av LDPE, gjorda av lågdensitetspolyeten.
Upprepade gånger utföra pålitlig, rutinmässig dispens med Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Vita droppflaskor. Tillverkade av lågdensitetspolyeten, dessa flaskor ska användas med Nalgene kontrollerade droppspetsar och förslutningar.
Funktioner
  • Naturliga eller vita LDPE-flaskor
  • Dropperkontrollspetsen snäpper på plats för en säker passform, säljs separat
  • Dropperspetsen levererar 40 eller 50 μL droppar (baserat på vatten), säljs separat
  • Konsekventa, exakta droppstorlekar med Nalgene tillbehör, säljs separat
  • Färgade droppstängningar tillgängliga, säljs separat
  • Läcksäker†
Beställningsinformation:
Dropperflaskor är bulkpackade 2000 per låda. Beställa Nalgene dispenseringsspets med kontrollerad droppe (kat. nr. 312758, 312759) och färgade förslutningar (kat. nr. 312760) separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 8 mL
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Innerhals 10 mm
Material LDPE
nr per ärende 2000
Antal per förpackning 2000
Förslutning ingår Ja
Dropperkapacitet 8 mL
Drop Storlek 40/50μ L
Höjd (metrisk) 65 mm
För användning med (utrustning) Nalgene Kontrollerad droppare
Bredd (engelska) 0,78 tum
Höjd (engelska) 2,05 tum.
Stängningsstorlek 15-415 mm
Diameter (metrisk) 20 mm
Kapacitet (engelska) 0,27 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2003 kvalitetskrav. Dropperflaskor uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI. Vita LDPE-flaskor uppfyller kraven för ljusbeständiga behållare per USP nuvarande upplaga.
Produkttyp Tappa flaska
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.